4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1649-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP1649-5G
4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Phenoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00017346
Numéro CAS: 3096-81-9
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/92/28992192.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité