Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Trihydroxybenzhydrazide

Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzohydrazide

019013-10G 019013-1G
FLUO019013-10GEA 0 EUR InStock
FLUO019013-10G FLUO019013-1G
3,4,5-Trihydroxybenzhydrazide
3,4,5-Trihydroxybenzhydrazide


Formule: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,1494 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017065
Numéro CAS: 5782-85-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité