Methyl-4-aminosalicylate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0073.09EA 664 EUR InStock
PROOMM0073.09
Methyl-4-aminosalicylate
Methyl-4-aminosalicylate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00088091
Numéro CAS: 4136-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité