Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
L05687.09 L05687.04
L05687.09EA 321 EUR InStock
L05687.09 L05687.04
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 63435-16-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 608716
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017093
Numéro CAS: 63435-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité