Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
L03855.09 L03855.18
L03855.09EA 41.1 EUR InStock
L03855.09 L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Purity: 98% CAS No.: 5446-02-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 134°/7mm MDL No.: MFCD00008424
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 47…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008424
Numéro CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité