Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
M1797-25G M1797-5G
TCIAM1797-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM1797-25G TCIAM1797-5G
Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (par GC)
Methyl-4-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00008424
Numéro CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6d733998bea179e88e9f95437157db5d9c24898&vid=d6d733998bea179e88e9f95437157db5d9c24898&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité