Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-methoxybenzoate
M2127-25G M2127-5G
TCIAM2127-25GEA 149 EUR InStock
TCIAM2127-25G TCIAM2127-5G
Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00017185
Numéro CAS: 2905-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ba0da466d1311333f97619aa2c2cbbad630c7b&vid=69ba0da466d1311333f97619aa2c2cbbad630c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité