Methyl thiosalicylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-mercaptobenzoate
H28400.14 H28400.06
H28400.14EA 237 EUR InStock
H28400.14 H28400.06
Methyl thiosalicylate ≥97%
Methyl thiosalicylate
Purity: 97% CAS No.: 4892-02-8 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5920 Boiling Point: 98-100°/2mm MDL No.: MFCD00060678
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,21 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (2 mmHg)
Densité: 1.223
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060678
Numéro CAS: 4892-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité