Methyl thiosalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-mercaptobenzoate
M1881-25G M1881-5G
TCIAM1881-25GEA 230 EUR InStock
TCIAM1881-25G TCIAM1881-5G
Methyl thiosalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl thiosalicylate
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,21 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00060678
Numéro CAS: 4892-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d16458bc0461bda8f11e9d283e65fa200c6c165&vid=0d16458bc0461bda8f11e9d283e65fa200c6c165&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité