Sodium-4-aminosalicylate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Aminosalicylic acid sodium salt, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate
A0423-25G A0423-500G
TCIAA0423-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA0423-25G TCIAA0423-500G
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formule: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
MW: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
Numéro MDL: MFCD00064392
Numéro CAS: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=076b83035ff4de28cfc79c01fb598efb0b0d313f&vid=076b83035ff4de28cfc79c01fb598efb0b0d313f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 16.0 to 18.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité