4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
F0641-1G F0641-5G
TCIAF0641-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF0641-1G TCIAF0641-5G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FNO₂
MW: 181,1637 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143236
Numéro CAS: 119396-88-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5933dd5f8863b3000df6e523a95e176a2f347b7&vid=b5933dd5f8863b3000df6e523a95e176a2f347b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité