2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
007542-1G 007542-5G
FLUO007542-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007542-1G FLUO007542-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00204180
Numéro CAS: 175277-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité