4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
CFF687.5 007543-1G 007543-5G
CHMPCFF687.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF687.5 FLUO007543-1G FLUO007543-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00204234
Numéro CAS: 175277-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité