5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
013025-1G 013025-5G
FLUO013025-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013025-1G FLUO013025-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Formule: C₈H₅F₃O₄
MW: 222,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01091003
Numéro CAS: 129644-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité