4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
017116-1G 017116-25G 017116-5G
FLUO017116-1GEA 0 EUR InStock
FLUO017116-1G FLUO017116-25G FLUO017116-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053033
Numéro CAS: 133115-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité