Methyl-4-iodsalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
M1908-25G M1908-5G
TCIAM1908-25GEA 275 EUR InStock
TCIAM1908-25G TCIAM1908-5G
Methyl-4-iodsalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-iodsalicylate
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797864
Numéro CAS: 18179-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2bc8a6eefec79a8819862b2a27365469edfa8d1&vid=d2bc8a6eefec79a8819862b2a27365469edfa8d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité