5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22178.18EA 80.1 EUR InStock
B22178.18 B22178.09 B22178.30
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Formule: C₈H₄I₃NO₄
MW: 558,84 g/mol
Point de fusion: 265…270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190167
Numéro CAS: 35453-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité