5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Fournisseur: Molekula
MOLEM85093613EA 0 EUR InStock
MOLEM85093613
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Formule: C₈H₄I₃NO₄
MW: 558,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190167
Numéro CAS: 35453-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité