5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1406-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA1406-25G
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Formule: C₈H₄I₃NO₄
MW: 558,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190167
Numéro CAS: 35453-19-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/58/28929358.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité