3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0694-1GEA 137 EUR InStock
TCIAI0694-1G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (par GC)
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅IS
MW: 330,575 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788513
Numéro CAS: 286947-67-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/62/28972562.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité