4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0695-1G I0695-5G
TCIAI0695-1GEA 194 EUR InStock
TCIAI0695-1G TCIAI0695-5G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (par GC)
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅IS
MW: 330,600 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788514
Numéro CAS: 286947-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40b96c6741213a0946591200aa4081d5574d1e8&vid=d40b96c6741213a0946591200aa4081d5574d1e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité