Acide 3-amino-4-méthoxybenzènesulfonique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0491-25G A0491-500G
TCIAA0491-25GEA 22 EUR InStock
TCIAA0491-25G TCIAA0491-500G
Acide 3-amino-4-méthoxybenzènesulfonique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-amino-4-méthoxybenzènesulfonique
Formule: C₇H₉NO₄S
MW: 203,2157 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035759
Numéro CAS: 98-42-0
EINECS: 202-667-5
ONU: 2585
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=671e57889cf504c8ec04b98d6f99be547addbf1e&vid=671e57889cf504c8ec04b98d6f99be547addbf1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0% (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
Sulfuric acid max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité