2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12192000EA 91.2 EUR InStock
EHERC12192000
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formule: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00054337
Numéro CAS: 614-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité