2,4-Diaminoanisole dihydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1,3-diamine dihydrochloride
D0074-25G D0074-5G
TCIAD0074-25GEA 380 EUR InStock
TCIAD0074-25G TCIAD0074-5G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formule: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00054337
Numéro CAS: 614-94-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dbae50b4d1f9c6c6dee40434c924168d5ba9442&vid=5dbae50b4d1f9c6c6dee40434c924168d5ba9442&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité