3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
008099-1G 008099-5G
FLUO008099-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008099-1G FLUO008099-5G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221621
Numéro CAS: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité