4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
008100-1G 008100-5G
FLUO008100-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008100-1G FLUO008100-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221619
Numéro CAS: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité