2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
011076-25G 011076-5G
FLUO011076-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011076-25G FLUO011076-5G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇BrN₂S
MW: 255,1343 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051953
Numéro CAS: 2103-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité