4,4'-Diiodo-trans-stilbene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3094-5GEA 350 EUR InStock
TCIAD3094-5G TCIAD3094-1G
4,4'-Diiodo-trans-stilbene ≥97.0% (par GC)
4,4'-Diiodo-trans-stilbene
Formule: C₁₄H₁₀I₂
Numéro CAS: 201861-91-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/58/28980158.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité