Pinostilbene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1927-100MGEA 164 EUR InStock
TCIAP1927-100MG
Pinostilbene ≥97.0% (par GC)
Pinostilbene
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,269 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12407153
Numéro CAS: 42438-89-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/28993188.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité