4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
H55060.03 H55060.06 H55060.14
H55060.03EA 58.4 EUR InStock
H55060.03 H55060.06 H55060.14
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 77123-57-0 Molecular Formula: C12H14OSi Formula Weight: 202.33 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD02093765
Formule: C₁₂H₁₄OSi
MW: 202,33 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093765
Numéro CAS: 77123-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité