4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Thermo Scientific
H51123.03 H51123.06 H51123.14
H51123.03EA 56.6 EUR InStock
H51123.03 H51123.06 H51123.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS No.: 302348-51-2 Molecular Formula: C13H19BO3 Formula Weight: 234.10 MDL No.: MFCD09837617
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09837617
Numéro CAS: 302348-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité