4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52863.06EA 95.8 EUR InStock
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Point de fusion: 160…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632202
Numéro CAS: 85107-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité