4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)-2-nitrobenzeneboronic acid, 4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid
016261-1G 016261-5G
FLUO016261-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016261-1G FLUO016261-5G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632202
Numéro CAS: 85107-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité