3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
H1244-1G H1244-5G
TCIAH1244-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1244-1G TCIAH1244-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317846
Numéro CAS: 87199-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae01dcd2b751ea73bae127a52e26ca9a468c647&vid=2ae01dcd2b751ea73bae127a52e26ca9a468c647&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité