4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
016259-1G 016259-25G 016259-5G
FLUO016259-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016259-1G FLUO016259-25G FLUO016259-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792672
Numéro CAS: 59016-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité