Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-2-chloro-6-iodotoluene

Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-iodo-3-methylbenzene

035703-1G 035703-5G
FLUO035703-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035703-1G FLUO035703-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodotoluene
3-Bromo-2-chloro-6-iodotoluene


Formule: C₇H₅BrClI
Numéro MDL: MFCD09878177
Numéro CAS: 1000573-57-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité