4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27634.06EA 376 EUR InStock
H27634.06
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formule: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357280
Numéro CAS: 95192-64-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité