2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28604.06 H28604.03
H28604.06EA 134 EUR InStock
H28604.06 H28604.03
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 145349-62-8 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD03411936
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411936
Numéro CAS: 145349-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité