Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10215.14 A10215.22
A10215.14EA 71.5 EUR InStock
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Purity: 98% CAS No.: 16475-90-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 2643824
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040924
Numéro CAS: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité