Methyl-5-acetylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
M1658-25G M1658-500G
TCIAM1658-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAM1658-25G TCIAM1658-500G
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-acetylsalicylate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00040924
Numéro CAS: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd581240829d8f85dfbede0e51797e13193e2df8&vid=dd581240829d8f85dfbede0e51797e13193e2df8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité