Acide 5-acétylsalicylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11663.06 A11663.14 A11663.22
A11663.06EA 71 EUR InStock
A11663.06 A11663.14 A11663.22
Acide 5-acétylsalicylique ≥98%
5-Acetylsalicylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 13110-96-8 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.15 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: 214-216° Beilstein Reference: 2096968 MDL No.: MFCD00013978
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,15 g/mol
Point de fusion: 214…216 °C
Point d'éclair: 250 °C (482 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013978
Numéro CAS: 13110-96-8
EINECS: 236-037-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité