Acide 5-acétylsalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2378-5GEA 392 EUR InStock
TCIAA2378-5G
Acide 5-acétylsalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-acétylsalicylique
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013978
Numéro CAS: 13110-96-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/66/28930566.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité