2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08980.06EA 196 EUR InStock
L08980.06 L08980.03
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 189…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017052
Numéro CAS: 30991-42-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité