2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52541.MDEA 51.6 EUR InStock
H52541.MD H52541.03
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801695
Numéro CAS: 850593-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité