4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32158.MD H32158.03
H32158.MDEA 83.3 EUR InStock
H32158.MD H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 320-42-3 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD06797340
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797340
Numéro CAS: 320-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité