4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31639.03 H31639.06
H31639.03EA 63.6 EUR InStock
H31639.03 H31639.06
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 124811-71-8 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 171-175° MDL No.: MFCD06797882
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797882
Numéro CAS: 124811-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité