2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 2-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
008429-1G 008429-5G
FLUO008429-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008429-1G FLUO008429-5G
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,150 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221473
Numéro CAS: 344-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité