3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 3-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
CFF689.5 CFF689.10 008430-1G 008430-5G
CHMPCFF689.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF689.5 CHMPCFF689.10 FLUO008430-1G FLUO008430-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,1492 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221476
Numéro CAS: 22227-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité