3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1988-1GEA 223 EUR InStock
TCIAT1988-1G
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Formule: C₇H₂F₄O₃
Numéro MDL: MFCD00483242
Numéro CAS: 14742-36-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/33/28995933.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité