Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid


033427-5G 033427-1G
FLUO033427-5GEA 0 EUR InStock
FLUO033427-5G FLUO033427-1G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid


Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368783
Numéro CAS: 328-69-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité